Learn More
Methylsulfonylaceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392146
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Methylsulfonylacetone is used as reactant for Stereoselective preparation of chiral cyclic ketones. It is used in the Preparation of poly-substituted pyridines. It aids for Gold-catalyzed Friedlander cyclocondensation reaction. It is used as reactant in Radical homoallylation reactions, multicomponent cyclocondensation with aldehydes and aminoazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylsulfonylaceton wird als Reaktant für die stereoselektive Vorbereitung chiraler zyklischer Ketone verwendet. Es wird bei der Herstellung von poly-substituierten Pyridinen verwendet. Es unterstützt die Gold-katalysierte Friedlander-Cyclokondensationsreaktion. Es wird als Reaktant bei radikal homoallylierenden Reaktionen und bei Mehrkomponenten-Cyclokondensation mit Aldehyden und Aminoazolen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5000-46-4
Summenformel C4H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 136.165
MDL-Nummer MFCD00014745
InChI-Schlüssel NWEYGXQKFVGUFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylacetone, 1-methylsulfonyl propan-2-one, methanesulfonylacetone, 1-methylsulfonyl acetone, 1-methanesulfonylpropan-2-one, 1-methylsulphonyl acetone, 2-propanone, 1-methylsulfonyl, methylsulfonylaceton, methylsulphonylacetone, methanesulphonylacetone
PubChem CID 78695
IUPAC-Name 1-Methylsulfonylpropan-2-on
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylsulfonylacetone
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Menge 50 g
Beilstein 1754113
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.18
Reinheit (%) ≥98%