Learn More
Methylsulfonylaceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Methylsulfonylacetone is used as reactant for Stereoselective preparation of chiral cyclic ketones. It is used in the Preparation of poly-substituted pyridines. It aids for Gold-catalyzed Friedlander cyclocondensation reaction. It is used as reactant in Radical homoallylation reactions, multicomponent cyclocondensation with aldehydes and aminoazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylsulfonylaceton wird als Reaktant für die stereoselektive Vorbereitung chiraler zyklischer Ketone verwendet. Es wird bei der Herstellung von poly-substituierten Pyridinen verwendet. Es unterstützt die Gold-katalysierte Friedlander-Cyclokondensationsreaktion. Es wird als Reaktant bei radikal homoallylierenden Reaktionen und bei Mehrkomponenten-Cyclokondensation mit Aldehyden und Aminoazolen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel
Methylsulfonylaceton wird als Reaktant für die stereoselektive Vorbereitung chiraler zyklischer Ketone verwendet. Es wird bei der Herstellung von poly-substituierten Pyridinen verwendet. Es unterstützt die Gold-katalysierte Friedlander-Cyclokondensationsreaktion. Es wird als Reaktant bei radikal homoallylierenden Reaktionen und bei Mehrkomponenten-Cyclokondensation mit Aldehyden und Aminoazolen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylsulfonylacetone |
Schmelzpunkt | 47°C to 52°C |
Menge | 2 g |
Beilstein | 1754113 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 136.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |