Learn More
Methylmagnesiumjodid, 3M Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
97.59 € - 363.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS 917-64-6, 60-29-7
Summenformel CH3IMg
Molekulargewicht (g/mol) 166.24
MDL-Nummer MFCD00001026
InChI-Schlüssel AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium iodide, magnesium, iodomethyl, methylmagnesiumiodide, methyl magnesium iodide, iodomethylmagnesium, methylmagnesium iodide solution, 3.0 m in diethyl ether, memgi, ch3mgi, methyl-magnesium iodide
PubChem CID 101907
IUPAC-Name iodo(methyl)magnesium
SMILES C[Mg]I
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10420514
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
427401000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
97.59 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10632445
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
427408000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
363.81 €
800 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
917-64-6, 60-29-7
166.24
AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
101907
C[Mg]I
CH3IMg
MFCD00001026
methylmagnesium iodide, magnesium, iodomethyl, methylmagnesiumiodide, methyl magnesium iodide, iodomethylmagnesium, methylmagnesium iodide solution, 3.0 m in diethyl ether, memgi, ch3mgi, methyl-magnesium iodide
iodo(methyl)magnesium
Spezifikation
Methylmagnesium iodide
1.2600g/mL
CH3IMg
MFCD00001026
methylmagnesium iodide, magnesium, iodomethyl, methylmagnesiumiodide, methyl magnesium iodide, iodomethylmagnesium, methylmagnesium iodide solution, 3.0 m in diethyl ether, memgi, ch3mgi, methyl-magnesium iodide
C[Mg]I
166.24
166.24
917-64-6, 60-29-7
−40°C
CH3MgI
1.26
AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
iodo(methyl)magnesium
101907
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Extremely flammable liquid and vapor. May form explosive peroxides. Reacts violently with water. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Store in a dry place. Store in a closed container. Keep container tightly closed.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 213-031-1
Produktidentifikator
  • Methylmagnesium iodide, 3M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.