Learn More
Methylmagnesiumbromid, 3 M Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylmagnesium bromide |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | 3M Solution in Diethyl Ether |
Strukturformel | CH3MgBr |
Konzentration | 2.85 to 3.20M |
Dichte | 1.0350g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: vigorous reaction. |
IUPAC-Name | Magnesium;Carbanid;Bromid |
Formelmasse | 119.26 |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465955 | Analysenzertifikat | 09/09/2024 | 183548000,183541000 |
A0456088 | Analysenzertifikat | 07/05/2024 | 183548000,183541000 |
A0451151 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 183548000,183541000 |
A0401368 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 183548000,183541000 |
A0413894 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 183548000,183541000 |
Sicherheit und Handhabung
- Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl magnesium bromide, Ethyl ether