Learn More
Methylmagnesiumbromid, 3 M Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylmagnesium bromide |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | 3M Solution in Diethyl Ether |
Strukturformel | CH3MgBr |
Konzentration | 2.85 to 3.20M |
Dichte | 1.0350g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: vigorous reaction. |
IUPAC-Name | Magnesium;Carbanid;Bromid |
Formelmasse | 119.26 |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl ether, Methylmagnesium bromide