Learn More
Methylergometrine maleate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18772664
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064)
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064); uterotonic agent and oxytocic.
Chemische Identifikatoren
CAS 57432-61-8
Summenformel C24H29N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 455.511
InChI-Schlüssel NOFOWWRHEPHDCY-DAUURJMHSA-N
Synonym methylergonovine maleate, methylergometrine maleate, methergine, erezingen, methylergobasine maleate, usaf uctl-8, unii-ir84jpz1rk, methylergonovine maleate salt, maleic acid, methyl ergonovine, methergine maleate salt
PubChem CID 5281072
IUPAC-Name (6aR,9R)-N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;(Z)-but-2-enedioic acid
SMILES CCC(CO)NC(=O)C1CN(C2CC3=CNC4=CC=CC(=C34)C2=C1)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylergometrine maleate
Menge 50 mg
Formelmasse 455.51
Reinheit (%) >98%