Learn More
Methylenblau, hochrein, SLR, C.I.52015, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 100 °C |
CAS | 7220-79-3 |
Summenformel | C16H24ClN3O3S |
MDL-Nummer | MFCD00150008 |
InChI-Schlüssel | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
IUPAC-Name | [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat |
Molekulargewicht (g/mol) | 373.90 |
PubChem CID | 104827 |
Formelmasse | 373.89g/mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Methylene Blue trihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Methylene blue trihydrate, Methylene blue