Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, 1 % w/v, wässrige Lösung
31.16 € - 50.75 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylene Blue |
---|---|
CAS | 122965-43-9, 7732-18-5 |
Prozentgehaltsbereich | 1% w/v aqueous solution |
Summenformel | C16H18ClN3S |
MDL-Nummer | MFCD00012111 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11305597
|
Thermo Scientific Chemicals
042771.AE |
100 mL |
31.16 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11306159
|
Thermo Scientific Chemicals
042771.AP |
500 mL |
50.75 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Methylene Blue, 1% w/v aqueous solution is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It is also used in the sulfide analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Methylene Blue | |
1% w/v aqueous solution | |
MFCD00012111 | |
319.86 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
122965-43-9, 7732-18-5 | |
C16H18ClN3S | |
Miscible with ethanol,chloroform,glacial acetic acid and glycerol. Slightly miscible with pyridine. Immiscible with ethyl ether,xylene,oleic acid,ethanol and acetone. | |
3, 7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-Iumchlorid-Hydrat:1,0%; Wasser:99% | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen