Learn More
Methyl-2-chlor-4-(trifluormethyl)-pyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 240.57 |
Reinheit (%) | 97% |