Learn More
Methyle2-Amino-3- (1 H-indol-3-yl)-2-Methylpropanoat, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10039551
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 114524-80-0
Summenformel C13H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.283
MDL-Nummer MFCD00152138
InChI-Schlüssel RCUNGDZWHFRBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoate, alpha-methyl-dl-tryptophan methyl ester, tryptophan,, a-methyl-, methyl ester, alpha-methyl-d,l-tryptophan methyl ester, methyl 2-azanyl-3-1h-indol-3-yl-2-methyl-propanoate, maybridge1_006684, acmc-20ekci, pubchem14800, h-me-dl-trp-ome, h-2-me-dl-try-ome
PubChem CID 2795140
IUPAC-Name Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoat
SMILES CC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)(C(=O)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 97%