Learn More
Thermo Scientific™ Methylierungsreagenz (DMFDMA)
Artikelnummer. 11527690 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
GC; für 0,53 mm ID Säulen; 0,8 mm Ferrulen-ID, Columns 0.53mm I.D., 0.8 mm Ferrule I.D.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11527690
Marke: Thermo Scientific™ TS49350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Methylierungsreagenz (DMFDMA) zur einfachen, wirkungsvollen Vorbereitung von Methylestern aus Fettsäuren und Aminosäuren.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Methylierungsreagenz (DMFDMA) zur einfachen, wirkungsvollen Vorbereitung von Methylestern aus Fettsäuren und Aminosäuren. Die Reaktionen sind typischerweise bei Auflösung abgeschlossen (außer bei langkettigen festen Säuren). Bei Injektion von Reagenz und Probe ohne vorheriges Vermischen können quantitative Ergebnisse erzielt werden. Kein Waschen mit Wasser, keine Extraktion oder Konzentration von Derivaten erforderlich, und es bildet sich kein Wasser. Methylierungsreagenz (DMFDMA) enthält 2 meq/ml in Pyridin und wird in gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Probenaufbewahrungsröhrchen geliefert.
Vorteile für die Vorbereitung von Methylestern für die Gaschromatographie:
  • Schnelligkeit: Abschluss der Reaktion mit der Auflösung (mit Ausnahme langkettiger fester Säuren)
  • Kein Waschen mit Wasser, keine Extraktion oder Konzentration von Derivaten erforderlich
  • Keine Wasserbildung
  • Quantifizierung: Erzielung quantitativer Erträge bei Injektion von Reagenz und Probe ohne vorherige Mischung
  • Bequem: das gebrauchsfertige Reagenz enthält 2 meq/ml Pyridin.
Bestellhinweis:
Verpackt in Hypo-Vial Probenlagerungsröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC; für 0,53 mm ID Säulen; 0,8 mm Ferrulen-ID, Columns 0.53mm I.D., 0.8 mm Ferrule I.D.
Gefahren Entzündbar, gesundheitsschädlich, giftig
Lagerung Raumtemperatur
Standardkomponenten Pyridin, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethyl-methanamin
Standardkonzentration 65 bis 80, 20 bis 25 %
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-,pyridine