Learn More
Methylamin, reinst, 40 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10687282
Methylamin, reinst, 40 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687282
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Artikelnummer. 10687282
Marke: Thermo Scientific Acros 126230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-89-5
Summenformel CH5N
Molekulargewicht (g/mol) 31.06
InChI-Schlüssel BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methanamin
SMILES CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylamine
Schmelzpunkt -38.0°C
Dichte 0.9000 g/mL
Siedepunkt 48.0°C
Flammpunkt -15°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NH2
Brechungsindex 1.3650 to 1.3700
Menge 1 L
Beilstein 04, 32
Merck Index 15, 6088
Relative Dichte 0.9
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formelmasse 31.06
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number126230025,126230010,126230100
ChargennummerA0445710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2022 Catalog Number126230025,126230010,126230100,12623-1KG
ChargennummerA0434748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2021 Catalog Number126230025,126230010,126230100,12623-1KG
ChargennummerA0421332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2020 Catalog Number126230025,126230010,126230100,12623-1KG
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylamine, 40 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Methylamin, reinst, 40 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >