Learn More
Methylvinylketon, stabilisiert ca. 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16221612
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Methylvinylketon, stabilisiert ca. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16221612
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16221612
Marke: Thermo Scientific Acros 128001000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-94-4, 75-05-8, 64-19-7, 123-31-9, 7732-18-5
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00008777
InChI-Schlüssel FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl ethenyl ketone, butenone, 2-butenone, methylene acetone, methyl vinyl ketone, vinyl methyl ketone, 3-butene-2-one, acetyl ethylene, methylvinylketon, 3-buten-2-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC-Name But-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl vinyl ketone
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.8640 g/mL
Siedepunkt 80.0°C
Flammpunkt -7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich ca. 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCOCH3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Menge 100 mL
Fieser 01,697; 02,283; 05,464; 06,407; 07,247; 10,272; 12,329; 13,193
Relative Dichte 0.864
Stabilisator 0.7% acetonitrile max., 0.4 to 1.0% acetic acid, approx. 0.3% hydroquinone
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) ca. 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0393754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
ChargennummerA0396192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
ChargennummerA0408713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
ChargennummerA0410305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2021 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
ChargennummerA0414262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2021 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl vinyl ketone, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Name des Produkts
Methylvinylketon, stabilisiert ca. 95 %, Thermo Scientific Chemicals >