Learn More
Methyletrimethylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10198083
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-98-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00008843
InChI-Schlüssel CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pivalate, methyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, methyl ester, pivalic acid, methyl ester, unii-bfx9w386ox, bfx9w386ox, pivalic acid methyl ester, methyl pivaloate, methyltrimethylacetate, tert-c4h9cooch3
PubChem CID 69027
IUPAC-Name Methyl-2,2-dimethylpropanoat
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl trimethylacetate
Schmelzpunkt -70°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 101°C
Flammpunkt <1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCO2CH3
Brechungsindex 1.3890 to 1.391
Menge 100 mL
Beilstein 02, 320
Relative Dichte 0.87
Viskosität 30 mPa.s (25°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl trimethylacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /