Learn More
Methyl-tert-Butyl-Ether, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558514 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15558514
Marke: Avantor J.T.Baker 904302
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine Lösungsmittel und Salze, die für Verfahren zur Extraktion/Konzentration organischer Rückstände entwickelt wurden
    Für die Verwendung in der Gaschromatographie (GC), für die Analyse organischer Rückstände; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-tert-Butylether
Menge 1 l
Flammpunkt −27.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.74 kg
Formelmasse 88.15
Güte ULTRA RESI-ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.