Learn More
Methyl-Tert-Butylether, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
C5H12O, CAS-Nummer 1634-04-4, Methyl-t-Butylether, 2-Methyl-2-Methoxypropan, Methyl-tert-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-Methyl, Methyl-t-Butylether, mtbe, Methyl tertiär-Butylether, Methyl-tert-Butylether, tert-butylmethylether, t-butylmethylether, 5L, 54 °C, CHEBI:27642, farblos
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -110°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 54°C |
| Verpackung | Metallkanister |
| Menge | 5 L |
| Formelmasse | 88.15g/mol |
| Dampfdruck | 268mbar at 20°C |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl methyl ether
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.