Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 v/v% TMS, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Gehäuse 25mL
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10723571
Marke: Thermo Scientific Acros 181150500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.9 atom % D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,85%
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03% (coulometrisch)
Menge 50 ml
CAS Min. % 99.85
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
CAS Max. % 100.0
Strukturformel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formelmasse 84.18
Güte NMR