Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10437022
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437022
100 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Septumflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10437022
Marke: Thermo Scientific Acros 364651000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom % D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03% (coulometrisch)
Menge 100 ml
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Strukturformel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide-d6
Name des Produkts
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >