Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, mit 0.03 % TMS, in 0.75-ml-Ampullen, 99.9-Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10214991
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, mit 0.03 % TMS, in 0.75-ml-Ampullen, 99.9-Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214991
Gehäuse 7.5mL
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 7.5mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10214991
Marke: Thermo Scientific Acros 352540075
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.9 atom% D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,85%
Flammpunkt 88 °C
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03% (coulometrisch)
Menge Gehäuse 7.5mL
CAS 2206-27-1
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Summenformel C2H6OS
Strukturformel (CD3)2SO
MDL-Nummer MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number352540075
ChargennummerA0467516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number352540075
ChargennummerA0466216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2024 Catalog Number352540075
ChargennummerA0465541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number352540075
ChargennummerA0466217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2024 Catalog Number352540075
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide-d6
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, mit 0.03 % TMS, in 0.75-ml-Ampullen, 99.9-Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >