Learn More
Methylsulfoxid, ≥99.9 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10337730
Methylsulfoxid, ≥99.9 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337730
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 l
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10337730
Marke: Thermo Scientific Acros 167850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylsulfoxid
Schmelzpunkt 18.4 °C
Namenshinweis 99.9%
Extinktion 0.01 max. bei 360 nm, 0.05 max. bei 320 nm, 0.1 max. bei 300 nm, 0.2 max. bei 290 nm, 0.3 max. bei 280 nm, 0.5 max. bei 270 nm
Hinweise zur Zersetzung >190 °C
Dichte 1.1000 g/ml
Siedepunkt 189.0 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 87 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig bei 20° C
Brechungsindex 1.4770 bis 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.005 % max.
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck Dampfdruck: 0.55 mbar bei 20 °C
Viskosität 1.987 mPa.s (25 ° C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser 0.05 % max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Benzol, Aceton, Chloroform, Diethylether und aromatischen Kohlenwasserstoffen
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) 99.9 %
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number167850025,167852500,167851000,167850010
ChargennummerA0456074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number167850025,167852500,167851000,167850010
ChargennummerA0466065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number167850025,167852500,167850010,167851000
ChargennummerA0465070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number167850025,167852500,167850010,167851000
ChargennummerA0450705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number167850025,167852500,167850010,167851000
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, ≥99.9 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals >