Learn More
Methylsulfoxid, HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 18.4°C |
Namenshinweis | For HPLC |
Dichte | 1.1000g/mL |
Siedepunkt | 189.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 87°C |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4770 to 1.4800 |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% min. (GC) |