Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10487172
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10487172
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Artikelnummer. 10487172
Marke: Thermo Scientific Acros 348441000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Braun bis Weiß
Hinweise zur Zersetzung >190°C
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Pulver, Nadeln oder Kristalle
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.7+%
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser 0.005% Max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Chargennummer2526140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Chargennummer2524088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Chargennummer2524087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Chargennummer2413109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number348440025,348440010,348441000,348445000
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >