Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10308103
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308103
2.5 L, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10308103
Marke: Thermo Scientific Acros 326880025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.7% min. (GC)
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser 0.005% Max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) 99.7+%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number326880025,326885000,326880010,326881000
Chargennummer2526140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number326880025,326885000,326880010,326881000
Chargennummer2524088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number326880025,326885000,326880010,326881000
Chargennummer2524087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number326880025,326885000,326880010,326881000
Chargennummer2404223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number326880025,326881000,326880010
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >