Learn More
Methylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.95 € - 333.66 €
Chemische Identifikatoren
CAS 67-71-0
Summenformel C2H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00007566
InChI-Schlüssel HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC-Name Methylsulfonylmethan
SMILES CS(C)(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10306820
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
127780050
5 g Glasflasche
30.95 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10655942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
127785000
500 g Kunststoffflasche
95.37 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11904561
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
127780025
2.5 kg Kunststoffflasche
333.66 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67-71-0
94.13
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
6213
Methylsulfonylmethan
C2H6O2S
MFCD00007566
dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
CHEBI:9349
CS(C)(=O)=O
Spezifikation
Methyl sulfone
107.0°C to 111.0°C
238.0°C
Echt
C2H6O2S
MFCD00007566
01,296; 02,157
dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Methylsulfonylmethan
6213
94.13
Kristallines Pulver oder Kristalle
67-71-0
Weiß
143°C
98%
(CH3)2SO2
01,289
15,3283
Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol and acetone,sparingly soluble in ether
CS(C)(=O)=O
94.13
CHEBI:9349
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-665-9
Produktidentifikator
  • Methyl sulfone