Learn More
Methylsulfid, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10264790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10264790
Marke: Thermo Scientific Acros 127760025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-18-3
Summenformel C2H6S
Molekulargewicht (g/mol) 62.13
MDL-Nummer MFCD00008562
InChI-Schlüssel QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
IUPAC-Name Methylsulfanylmethan
SMILES CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfide
Schmelzpunkt -98.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8460g/mL
Siedepunkt 38.0°C
Flammpunkt −48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.2% max. Methylmercaptan (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2S
Brechungsindex 1.4351
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 288
Fieser 02,156; 04,190; 05,260; 15,88; 16,84; 17,198
Merck Index 15, 3281
Relative Dichte 0.846
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 62.13
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl sulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.