Beschreibung
Bakterienstämme, die aus mit Farbstoff kontaminiertem Schlamm isoliert wurden, dekolorisierten einen toxischen Azofarbstoff, nämlich Methylrot (MR). Methylrot wird im Methylrot-Test (MR-Test) verwendet, um Bakterien zu identifizieren, die stabile Säuren durch Mechanismen der Mischsäure-Fermentation von Glucose erzeugen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Bakterienstämme, die aus mit Farbstoff kontaminiertem Schlamm isoliert wurden, entfärbten einen toxischen Azofarbstoff, nämlich Methylrot (MR).Methylrot wird im Methylrot-Test (MR-Test) verwendet, um Bakterien zu identifizieren, die stabile Säuren durch Mechanismen der gemischten Säuregärung von Glucose erzeugen
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.Löslich in Ethanol.
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Red |
Schmelzpunkt | 179°C to 182°C |
CAS | 493-52-7 |
Summenformel | C15H15N3O2 |
MDL-Nummer | MFCD00002425 |
Beilstein | 750102 |
Merck Index | 14,6119 |
Synonym | C.I. 13020 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble aq. soln.. Soluble in ethanol. |
InChI-Schlüssel | CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253166 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | A16690.14,A16690.36,A16690.22 |
10251188 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A16690.14,A16690.36,A16690.22 |
10247074 | Analysenzertifikat | 21/06/2023 | A16690,A16690.14,A16690.36,A16690.22 |
10242339 | Analysenzertifikat | 28/07/2022 | A16690.14,A16690.36,A16690.22 |
10239140 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A16690.14,A16690.36,A16690.22 |