Learn More
Methylpyruvat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Methyl Pyruvate acts as a potent secretagogue used in the study of stimulus-secretion coupling. Also used in the preparation of quinoxalines as dual phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) inhibitors. It increases free calcium ion concentration in the cytosol of pancreatic cells. It is used in the preparation of dimethyl 2,3-dimethylenebutanedioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylpruvat fungiert als potentes Sekretagogum, das bei der Untersuchung von Stimulus-Sekretion-Kupplungen verwendet wird. Wird auch bei der Herstellung von Chinoxalinen als Dual-Phosphodiesterase 2/10 (PDE2/10)-Hemmer verwendet. Erhöht die Konzentration des freien Calciumionengehalts im Zytosol der Bauchspeicheldrüsenzellen. Wird bei der Herstellung von Dimethyl-2,3-Dimethylenbutandioat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Äther, Alkohol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Methylpruvat fungiert als potentes Sekretagogum, das bei der Untersuchung von Stimulus-Sekretion-Kupplungen verwendet wird. Wird auch bei der Herstellung von Chinoxalinen als Dual-Phosphodiesterase 2/10 (PDE2/10)-Hemmer verwendet. Erhöht die Konzentration des freien Calciumionengehalts im Zytosol der Bauchspeicheldrüsenzellen. Wird bei der Herstellung von Dimethyl-2,3-Dimethylenbutandioat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Äther, Alkohol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Pyruvate |
Dichte | 1.123 |
Siedepunkt | 135°C to 137°C |
Flammpunkt | 39°C (102°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Brechungsindex | 1.404 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 1361953 |
Merck Index | 14,8021 |