Learn More
Methylpropionat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
40.90 € - 121.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 554-12-1 |
---|---|
Summenformel | C4H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.11 |
MDL-Nummer | MFCD00009306 |
InChI-Schlüssel | RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural |
PubChem CID | 11124 |
IUPAC-Name | Methylpropanoat |
SMILES | CCC(=O)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10295430
|
Thermo Scientific Acros
149052500 |
250 mL | Glasflasche |
40.90 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10021570
|
Thermo Scientific Acros
149050010 |
1 L | Glasflasche |
121.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
554-12-1 | |
88.11 | |
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N | |
11124 | |
CCC(=O)OC |
C4H8O2 | |
MFCD00009306 | |
methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural | |
Methylpropanoat |
Spezifikation
Methyl propionate | |
1mg KOH/g max. | |
-88°C | |
0.9150g/mL | |
-2°C | |
99% min. (GC) | |
C2H5CO2CH3 | |
MFCD00009306 | |
15, 6185 | |
methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural | |
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N | |
Methylpropanoat | |
11124 | |
99+% |
99+% | |
554-12-1 | |
Farblos | |
78°C to 79°C | |
Echt | |
C4H8O2 | |
1.377 | |
02, 239 | |
0.915 | |
Solubility in water: 5g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most common organic solvents | |
CCC(=O)OC | |
88.11 | |
88.11 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-060-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse UF5970000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only