Learn More
Phenylacetat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10664812
Phenylacetat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10664812
250 mL
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Artikelnummer. 10664812
Marke: Thermo Scientific Acros 148442500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-41-7
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
InChI-Schlüssel CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methyl-2-Phenylacetat
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenylacetate
Dichte 1.0670 g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 95°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CO2CH3
Brechungsindex 1.5060 to 1.5080
Menge 250 mL
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 7380
Relative Dichte 1.067
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 150.18
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number148440050,148440010,148442500
ChargennummerA0430430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog Number148440050,148440010,148442500
ChargennummerA0427180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number148440050,148440010,148442500
ChargennummerA0421895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2020 Catalog Number
ChargennummerA0360283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2020 Catalog Number148440050,148440010,148442500
Produktidentifikator
  • Methyl phenylacetate
Name des Produkts
Phenylacetat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >