Learn More
Methylsulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10737202
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3112-85-4
Summenformel C7H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.2
MDL-Nummer MFCD00014741
InChI-Schlüssel JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
PubChem CID 18369
IUPAC-Name Methylsulfonylbenzol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenyl sulfone
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO2C6H5
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 156.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl phenyl sulfone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /