Learn More
Methylpalmitat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15520644
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-39-0
Summenformel C17H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.45
InChI-Schlüssel FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
IUPAC-Name Methylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl palmitate
Schmelzpunkt 28.0°C
Siedepunkt 338.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)14CO2CH3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether
Formelmasse 270.45
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl palmitate