Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylorangexylencyanol, wässrige Lösung
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Chemischer Name oder Material | Methyl Orange-xylene cyanol solution in water |
CAS | 62758-15-0 |
Summenformel | C39H41N5Na2O10S3 |
MDL-Nummer | MFCD00077269 |
InChI-Schlüssel | DLSJBPNVZNTATN-MXBKRXPOSA-L |
SMILES | CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])O)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
IUPAC-Name | Dinatrium;4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat;4-[(E)-[4-(Ethylamino)-3-Methylphenyl]-(4-Ethylimino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-2-Hydroxy-5-Sulfobenzolsulfonat |
Molekulargewicht (g/mol) | 881.942 |
PubChem CID | 90474202 |
Formelmasse | 865.96 |
Show More |