Learn More
Methyllinoleat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10566040
Methyllinoleat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10566040
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10566040
Marke: Thermo Scientific Acros 428130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-63-0
Summenformel C19H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 294.48
MDL-Nummer MFCD00009534
InChI-Schlüssel WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC-Name Methyl-(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoat
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl linoleate
Schmelzpunkt -35.0°C
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 212.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt >200°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Menge 5 g
Merck Index 15, 6167
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with dmf,fat solvents,oils
Formelmasse 294.48
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl linoleate
Name des Produkts
Methyllinoleat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >