Learn More
Methylhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl hexanoate |
CAS | 106-70-7 |
Schmelzpunkt | -71.0°C |
Dichte | 0.8840g/mL |
Siedepunkt | 151.0°C |
Flammpunkt | 42°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H14O2 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl hexanoate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.