Learn More
Methyldisulfid, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10790550
Methyldisulfid, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10790550
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10790550
Marke: Thermo Scientific Acros 430821000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl disulfide
CAS 624-92-0
Schmelzpunkt -85.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0625g/mL
Siedepunkt 108.0°C to 110.0°C
Flammpunkt 16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. Methylmercaptan content (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C2H6S2
Strukturformel (CH3)2S2
Brechungsindex 1.5243 to 1.5263
MDL-Nummer MFCD00008561
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.0625
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,ethyl alcohol,ccl4,benzene
InChI-Schlüssel WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSSC
IUPAC-Name (Methyldisulfanyl)methan
Molekulargewicht (g/mol) 94.19
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
Viskosität 0.620 mPa.s (20°C)
Formelmasse 94.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number430821000
ChargennummerA0452222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number430821000
ChargennummerA0423657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number430821000
ChargennummerA0403098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number430821000
ChargennummerA0414696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number430821000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl disulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methyldisulfid, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >