Learn More
Methylcyanacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
Beschreibung
Methylcyanacetat ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von α-Cyanacrylat, Malononitril, 1,1-Cyclohexandiessigsäure-Farbstoff. Wird als UV-Absorber oder UV-Stabilisator, Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet. Kann in der Synthese verschiedener 1,2,5-Tricarbonylverbindungen verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylcyanacetat ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von α-Cyanacrylat, Malononitril, 1,1-Cyclohexandiessigsäure-Farbstoff.Wird als UV-Absorber oder UV-Stabilisator, Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.Es kann für die Synthese verschiedener 1,2,5-Tricarbonylverbindungen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 117 g/l.
Anmerkungen
Lichtempfindlich.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Methylcyanacetat ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von α-Cyanacrylat, Malononitril, 1,1-Cyclohexandiessigsäure-Farbstoff.Wird als UV-Absorber oder UV-Stabilisator, Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.Es kann für die Synthese verschiedener 1,2,5-Tricarbonylverbindungen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 117 g/l.
Anmerkungen
Lichtempfindlich.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl cyanoacetate |
CAS | 105-34-0 |
Schmelzpunkt | -23°C |
Dichte | 1.127 |
Siedepunkt | 204°C |
Flammpunkt | 110°C |
Geruch | Mild |
Summenformel | C4H5NO2 |
Brechungsindex | 1.4185 |
MDL-Nummer | MFCD00001939 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.