Learn More
Methylcyanacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403007
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Methylcyanacetat ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von α-Cyanacrylat, Malononitril, 1,1-Cyclohexandiessigsäure-Farbstoff. Wird als UV-Absorber oder UV-Stabilisator, Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet. Kann in der Synthese verschiedener 1,2,5-Tricarbonylverbindungen verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylcyanacetat ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von α-Cyanacrylat, Malononitril, 1,1-Cyclohexandiessigsäure-Farbstoff. Wird als UV-Absorber oder UV-Stabilisator, Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet. Kann in der Synthese verschiedener 1,2,5-Tricarbonylverbindungen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 117 g/l.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-34-0
Summenformel C4H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
MDL-Nummer MFCD00001939
InChI-Schlüssel ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
IUPAC-Name Methyl-2-cyanacetat
SMILES COC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cyanoacetate
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 1.127
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.4185
Menge 250 g
Beilstein 773945
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 117g/L.
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.