Learn More
Methylzimtsäureester, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468546
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Methyl cinnamate was used to inhibit monophenolase and diphenolase activity of mushroom tyrosinase and it also has antimicrobial ability. It is mainly is used in the flavor and perfume industries. It is known to attract males of various orchid bees, such as Aglae caerulea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylcinnamat wurde zur Hemmung der Monophenolase- und Diphenolase-Aktivität von Pilz-Tyrosinase verwendet und verfügt auch über antimikrobielle Fähigkeit. Wird hauptsächlich in der Aroma- und Parfümindustrie verwendet. Ist bekannt dafür, Männchen verschiedener Orchideenbienen anzuziehen, wie z. B. Aglae caerulea.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-26-4
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00008458
InChI-Schlüssel CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonym methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
IUPAC-Name Methyl-(E)-3-dimethoxyphosphoryloxybut-2-enoat
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Cinnamate
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Dichte 1.042
Siedepunkt 262°C to 264°C
Flammpunkt 123°C (253°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.577
Menge 100 g
Beilstein 386468
Merck Index 14,2299
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 99%