Learn More
Methylbromoacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10644842
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-32-2
Summenformel C3H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.98
MDL-Nummer MFCD00000189
InChI-Schlüssel YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
IUPAC-Name Methyl-2-bromacetat
SMILES COC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl bromoacetate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6100g/mL
Siedepunkt 145.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4570 to 1.4590
Menge 100 g
Beilstein 02, 213
Relative Dichte 1.61
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ether and acetone
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit