Learn More
Methyl-beta-L-Arabinopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl beta-L-arabinopyranoside |
Schmelzpunkt | 167°C to 172°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4658388 |
Optische Drehung | +243° (c=2 in Water) |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Name des Produkts
Methyl-beta-L-Arabinopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur