Learn More
Methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.09 € - 208.04 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 93-58-3 |
---|---|
Summenformel | C8H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 136.15 |
MDL-Nummer | MFCD00008421 |
InChI-Schlüssel | QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le |
PubChem CID | 7150 |
ChEBI | CHEBI:72775 |
IUPAC-Name | Methyl-benzoat |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11469573
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12404.30 |
250 g |
26.09 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11459573
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12404.0B |
1000 g |
63.52 €
1000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11479573
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12404.0I |
5000 g |
208.04 €
5000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Methyl benzoate is used in perfumery. It also finds use as a solvent. It acts as an intermediate and odor agents. Further, it is used to attract insects such as orchid bees. It is also used for cellulose esters, cellulose ethers, synthetic resin and rubber solvent and polyester fibers to assist in the preparation of flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenBenzoesäuremethylester wird in der Parfümherstellung verwendet. Es findet auch Verwendung als Lösungsmittel. Es fungiert als Zwischenprodukt und Geruchsstoff. Weiterhin wird es verwendet, um Insekten wie Orchideenbienen anzuziehen. Es wird auch für Celluloseester, Celluloseether, Kunstharz und Gummilösungsmittel sowie Polyesterfasern verwendet, um bei der Herstellung von Geschmacksstoffen zu helfen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Chemische Identifikatoren
93-58-3 | |
136.15 | |
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N | |
7150 | |
Methyl-benzoat |
C8H8O2 | |
MFCD00008421 | |
methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le | |
CHEBI:72775 | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Methyl Benzoate | |
°C to 12°C | |
198°C to 200°C | |
99% | |
1.517 | |
1072099 | |
methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le | |
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl-benzoat | |
7150 | |
136.15 | |
Flüssigkeit |
93-58-3 | |
1.092 | |
82°C (179°F) | |
C8H8O2 | |
MFCD00008421 | |
14,6024 | |
Miscible with water. | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
136.15 | |
CHEBI:72775 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H302-H227
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P330-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H302
missing translation for 'einecsNumber' : 202-259-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DH3850000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Methyl benzoate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl benzoate