Learn More
Methyl-5-amino-1-benzothiophen-2-carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10048793
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 20699-85-8
Summenformel C10H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 207.247
InChI-Schlüssel SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824064
IUPAC-Name Methyl-5-amino-1-benzothiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate
Formelmasse 207.25
Reinheit (%) 97%