Learn More
[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR-Lösung, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 202120-08-9, 67-56-1 |
| Dichte | 0.791 g/cm3 |
| Flammpunkt | 11 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Siedepunkt | 64 °C bis 65 °C |
| Industry Type | CYANOBAKTERIELLE TOXINE |
| Menge | 1 ml |
| Güte | Analysenstandard |