Learn More
Methyl-4-hydroxybenzoat-Ring-13C6-Lösung, 10 μg/ml in Aceton, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 1581694-95-2, 67-64-1 |
| Dichte | 0.790 - 0.792 g/cm3 |
| Flammpunkt | -17 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Siedepunkt | 55 °C bis 57 °C |
| Industry Type | PARABENE |
| Menge | 5 ml |
| Güte | Analysenstandard |