Learn More
Methyl 4-Hydroxybenzoat 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10448860
Methyl 4-Hydroxybenzoat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448860
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10448860
Marke: Thermo Scientific Acros 126965000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-76-3
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002352
InChI-Schlüssel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxybenzoate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 125.0°C to 128.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 298.6°C
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4CO2CH3
Menge 500 g
Beilstein 10,158
Merck Index 15,618
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.25% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,acetone and ether,slightly soluble in benzene and ccl4
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number126965000,126961000,126960100,126960025
ChargennummerA0460426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number126965000,126961000,126960100,126960025
ChargennummerA0456558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number126965000,126961000,126960100,126960025
ChargennummerA0398541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number126965000,126961000,126960100,126960025
ChargennummerA0416544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number126965000,126961000,126960100,126960025
Product Identifier
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Methyl 4-Hydroxybenzoat 99 %, Thermo Scientific Chemicals >