Learn More
Methyl 4-Hydroxybenzoat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Description
Methyl 4-hydroxybenzoate is used as an anti-fungal agent. It is also used as a preservative in foods, beverages and cosmetics. It acts as an inhibitor of growth of molds and to lesser extent bacteria and as a vehicle for ophthalmic solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-Hydroxybenzoat4 wird als Antimykotikum verwendet. Es wird auch als Konservierungsmittel in Lebensmitteln, Getränken und Kosmetika verwendet. Es wirkt als Wachstumshemmnis für Schimmelpilze und in geringerem Maße Bakterien und als Mittel für ophthalmische Lösung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Methyl-Hydroxybenzoat4 wird als Antimykotikum verwendet. Es wird auch als Konservierungsmittel in Lebensmitteln, Getränken und Kosmetika verwendet. Es wirkt als Wachstumshemmnis für Schimmelpilze und in geringerem Maße Bakterien und als Mittel für ophthalmische Lösung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 125°bis 128 °C |
pH | 5.8 |
Siedepunkt | ∼280°C (decomposition) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 250 g |
Beilstein | 509801 |
Merck Index | 14,6107 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 152.15 |
Afficher plus |