Learn More
Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3 -carboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10562071
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 159660-85-2
Summenformel C14H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
MDL-Nummer MFCD00216930
InChI-Schlüssel HLKWMBMESNOAMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, 1-benzyl-4-amino-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate #, methyl 4-amino-1-benzyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid, 4-amino-1,2,5,6-tetrahydro-1-phenylmethyl-, methyl ester, 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, pyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-4-amino-1-benzyl-, methyl ester
PubChem CID 563385
IUPAC-Name Methyl 4-Amino-1-benzyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(CCN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 87.0°C to 89.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 246.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Produktidentifikator
  • Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate