Learn More
Methyl3-methylaminocrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439646
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese eines Analogons zu Amlodipin mit einer kurzen Aminopolyethylenglykolkette eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei (54 g/l) (25° C), berechnet
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13412-12-9
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.159
MDL-Nummer MFCD00027383
InChI-Schlüssel QAKYFFYZPIPLDN-SNAWJCMRSA-N
Synonym methyl 3-methylaminocrotonate, methyl e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 2e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 3-methylaminobut-2-enoate, beta-n-methylaminocrotonic acid methyl ester, methyl 3-methyl-amino crotonate, e-methyl 3-methylamino but-2-enoate, 3-methylamino isocrotonic acid methyl ester, 2-butenoic acid,3-methylamino-,methyl ester, e-3-methylamino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 5846045
IUPAC-Name Methyl (E)-3-(methylamino)but-2-enoat
SMILES CC(=CC(=O)OC)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methylaminocrotonate
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at (54g/L) (25°C),Calc.
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 97%