Learn More
Methyl-Brompropionat3, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl 3-bromopropionate was used in the synthesis of spiroanellated γ-lactones, pinacols and unprecedented 3-(1-hydroxycycloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-ones. It can react with 2-Methyl-1H-benzoimidazole to get 1-(2-Methoxycarbonylethyl)-2-methylbenzimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 3-Bromopropionat wurde bei der Synthese von spiroanellierten γ-Lactonen, Pinakolen und beispiellosen 3-(1-Hydroxycycloalkyl)-l-Oxaspiro[n,m]Alkan-2-enen verwendet. Kann mit 2-Methyl-1H-Benzoimidazol reagieren, um 1-(2-Methoxycarbonylethyl)-2-Methylbenzimidazol zu erhalten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Methyl 3-Bromopropionat wurde bei der Synthese von spiroanellierten γ-Lactonen, Pinakolen und beispiellosen 3-(1-Hydroxycycloalkyl)-l-Oxaspiro[n,m]Alkan-2-enen verwendet. Kann mit 2-Methyl-1H-Benzoimidazol reagieren, um 1-(2-Methoxycarbonylethyl)-2-Methylbenzimidazol zu erhalten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-bromopropionate |
Dichte | 1.53 |
Siedepunkt | 58°C to 60°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Brechungsindex | 1.458 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1742949 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible in water. |
Formelmasse | 167.01 |
Reinheit (%) | 97% |