Learn More
Methyl3-aminocrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11491487
Methyl3-aminocrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491487
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11491487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24953.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14205-39-1
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
InChI-Schlüssel XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 643918
IUPAC-Name methyl (2E)-3-aminobut-2-enoate
SMILES COC(=O)\C=C(/C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminocrotonate
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Siedepunkt 122°C (42 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Menge 100 g
Beilstein 956592
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0386842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog NumberB24953.22,B24953.36
ChargennummerA0343963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog NumberB24953.22,B24953.36
Chargennummer10177347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog NumberB24953.22,B24953.36,B24953
Chargennummer10150271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2023 Catalog NumberB24953.22,B24953.36,B24953
Chargennummer10170766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24953.22,B24953.36
Name des Produkts
Methyl3-aminocrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >